Learn More
Grant Instruments™ Bagno ad acqua digitale con coperchio
Provides stable temperature control, simple interface and fast heat-up. Grant Instruments™ JB Nova Digital Water Bath with Lid is available in a choice of four models with a base tray and lid included as standard.
785.00€ - 1260.00€
Specifica
Gamma di temperatura | Ambient +5° to 95°C |
---|---|
Risoluzione temperatura | 0.5°C |
Stabilità termica | ±0.5 at 70°C |
Warranty | 3 Years |
Tensione | 230 V |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Capacità di riscaldamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Dimensioni (L x P x A) | Capacità di riscaldamento | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
15187015
|
Grant Instruments™
JBN18 |
18 L | 570 x 335 x 275 mm | 1400 w (230V) 1050 w (120V) |
1075.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15197015
|
Grant Instruments™
JBN12 |
12 l | 365 x 360 x 225 mm | 800 w (230V and 120V) |
990.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
15117025
|
Grant Instruments™
JBN26 |
26 l | 590 x 335 x 275 mm | 1400 w (230V) 1050 w (120V) |
1260.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
15177015
|
Grant Instruments™
JBN5 |
5 l | 215 x 335 x 200 mm | 350 w (120V) |
785.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
Descrizione
Provides stable temperature control, simple interface and fast heat-up. Grant Instruments™ JB Nova Digital Water Bath with Lid is available in a choice of four models with a base tray and lid included as standard.
- Temperature range ambient +5°C to 95°C operation
- Stability: ±0.5°C
- Unique Set and ForgetTM technology - fast heat-up, reliable temperature control
- Simple, intuitive controls - quick and easy to set temperature
- Practical front panel lock - disables front panel controls preventing unintentional changes
- Suitable for use with heat transfer beads
- Drain tap on 12L, 18L and 26L baths
- 3 year warranty
Specifica
Ambient +5° to 95°C | |
±0.5 at 70°C | |
230 V |
0.5°C | |
3 Years |