Learn More
Thermo Scientific™ Digital Waving Rotators
Get accurate and efficient sample mixing
1326.60€
Specifica
Capacità portata carico (sistema metrico) 9.8 kg
Accuratezza del controllo della velocità 1 rpm
Intervallo di velocità 5 to 120 rpm
Requisiti elettrici 100/240 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C
Visualizza altre specifiche
Includes: Standard Pack includes Dimpled Rubber Mat 88882101 x 1, Rubber strip 88882103 (6EA), Rubber tube replacement 88882128 x 2
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di spina Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
16504622
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Thermo Scientific™
88882004
EU, UK, CN Plug 230 V
1326.60€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
360° orbital waving rotator for efficient sample mixing with accurate speed control and easy angle adjustment
  • Digital display of Speed and Time
  • Speed range: 5 – 120 rpm
  • Easily adjustable rocking angle: 1°- 12°
  • Precise speed control:
  • ±1 rpm ≤ 30 rpm
  • ±2 rpm > 30 rpm
  • Max load up to 9.8 kg
  • Tray size fits 6 x well-plates
  • Timer Range: 1min to 99hrs 59min
  • Optional Non-slip rubber mat tray is designed for carrying plates, dishes, culture bottles and bags
Service Plan
Standard Thermo warranty guideline, provide repair service and free spare part within warranty
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Warranty
2 years
Specifica
Specifica
9.8 kg
5 to 120 rpm
5°C to 40°C
Digital Waving Rotator
cCSAus, CE, RoHS
50/60 Hz
383 x 295 x 224 mm (15.1 x 11.6 x 8.8 in.)
12.4 in.
10.9 in.
34.8 lb.
29.8 lb.
LED
LED
20 to 80%
1 min. to 99:59 hr.
1 rpm
100/240 V
0.2 A
22 lb.
41°F to 104°F
Stainless Steel Platform
487 x 387 x 354 mm (19.2 x 15.2 x 13.9 in.)
316 mm
276 mm
15.8 kg
13.5 kg
Digital Waving Rotator
Rocker, Rotator, mixer
Tray