Learn More
Tocris Bioscience™ Dihydroethidium
Fluorescent ROS indicator
Marca:  Tocris Bioscience™ 7642/25
Codice prodotto. 18075562
  • 307.65€ / 25mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Dihydroethidium is a fluorescent reactive oxygen species indicator. Cell permeable and suitable for use in live cells. Can be used with Mito-HE (Cat. No. 7641) to measure superoxide in living cells. Excitation/emission maxima λ 350/595 nm
Specifica
Specifica
5-Ethyl-5,6-dihydro-6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine
25 mg
C21H21N3
104821-25-2
Fluorescent Cell Indicators and Sensors
95%