Learn More
Diiodomethane, 99%, stab.
Codice prodotto. 11468790
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
100 g
250 g
500 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
100g
250g
25g
500g
50g
Codice prodotto. 11468790
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A15457.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 75-11-6 | CH2I2 | 267.84 g/mol
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Diiodomethane is used to determine the density of minerals and other solid samples due to its high density. It is used as an optical contact liquid to determine the refractive index of certain gemstones. In simmons-smith reaction, it acts as a reagent to generate methylene (carbine) free radical. It reacts with olefins to prepare cyclopropanes with high stereo specificity.
Solubility
Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Notes
Light sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with alkali metal salts, strong oxidizing agents, strong bases, metals, lithium, potassium, sodium, sodium oxides and alloys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-11-6
Formula molecolare CH2I2
Molecular Weight (g/mol) 267.84
Numero MDL MFCD00001079
InChI Key NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methylene iodide, methane, diiodo, methylene diiodide, mi-gee, dijodmethan, methylenjodid, dijodmethan czech, methylenjodid czech, di-iodomethane, diiodo-methane
PubChem CID 6346
IUPAC Name diiodomethane
SMILES ICI
Specifica
Materiale o nome chimico Diiodomethane
Nota nome stabilized
Punto di fusione 5°C to 6°C
Densità 3.322
Punti di ebollizione 180°C to 181°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità None
Intervallo percentuale saggio 99%, stab.
Indice di rifrazione 1.74
Quantità 100 g
Numero UN UN2810
Beilstein 1696892
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,6066
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol and ether. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 267.84
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diiodomethane, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methylene iodide