Learn More
Diisobutylamine, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10508883
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-96-3
Formula molecolare C8H20N
Molecular Weight (g/mol) 130.25
Numero MDL MFCD00008930
InChI Key OBYVIBDTOCAXSN-OCAPTIKFSA-O
Sinonimo diisobutylamine, 1-propanamine, 2-methyl-n-2-methylpropyl, bis 2-methylpropyl amine, amine, diisobutyl, bis beta-methylpropyl amine, di-isobutylamine, n,n-bis 2-methylpropyl amine, unii-t18y0a819s, ccris 6232, di-2-methylpropyl amine
PubChem CID 8085
IUPAC Name 2-methyl-N-(2-methylpropyl)propan-1-amine
SMILES CC[C@H](C)[NH2+][C@H](C)CC
Specifica
Materiale o nome chimico Diisobutylamine
Punto di fusione -77°C
Densità 0.7400g/mL
Punti di ebollizione 137°C to 139°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [(CH3)2CHCH2]2NH
Indice di rifrazione 1.4071 to 1.4091
Quantità 2.5 L
Beilstein 04, 166
Gravità specifica 0.74
Informazioni di solubilità Solubility in water: 5g/L water (20°C)
Viscosità 0.8 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 129.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisobutylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.