Learn More
Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11995961 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 11995961
Marca: Thermo Scientific Acros 435700010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate
Punto di fusione 280.0°C to 284.0°C
CAS 369405-27-6
Colore White to Beige
Forma fisica Powder/Solid
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula molecolare C13H29BF4N2
Numero MDL MFCD15144860
Sinonimo n,n,n',n'-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate, diisopropylamino methylidene diisopropylazanium tetrafluoroborate, bis-diisopropylamino methylium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-diisopropylaminium tetrafluoroborate, n-diisopropylamino methylene-n-isopropylpropan-2-aminium tetrafluoroborate, n,n,n inverted exclamation marka,n inverted exclamation marka-tetraisopropylformamidinium tetrafluoroborate
InChI Key PEKVUVXZBLFOHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES F[B-](F)(F)F.CC(C)N(C=[N+](C(C)C)C(C)C)C(C)C
IUPAC Name tetrafluoroboranuide; {[bis(propan-2-yl)amino]methylidene}bis(propan-2-yl)azanium
Molecular Weight (g/mol) 300.19
PubChem CID 11077431
Peso formulazione 300.19
Percent Purity 97%
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Diisopropylaminomethylidene(diisopropyl)ammonium tetrafluoroborate