Learn More
Diisopropylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes, Thermo Scientific Chemicals
57.08€ - 591.95€
Specifica
Materiale o nome chimico | Diisopropylphosphine |
---|---|
CAS | 20491-53-6, 110-54-3 |
Colore | Brown-Yellow to Yellow |
Densità | 0.6700g/mL |
Punto d'infiammabilità | −22°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10539613
|
Thermo Scientific Acros
383400025 |
2.5 g | Glass bottle |
57.08€
2.50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10756183
|
Thermo Scientific Acros
383400100 |
10 g | Glass bottle |
147.74€
10g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10005752
|
Thermo Scientific Acros
383400500 |
50 g | Glass bottle |
591.95€
50g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Diisopropylphosphine | |
Brown-Yellow to Yellow | |
−22°C | |
C6H15P | |
MFCD00233814 | |
diisopropylphosphine, di-isopropylphosphine, di-i-propylphosphine, diisopropylphosphane, phosphine, diisopropyl, phosphine, bis 1-methylethyl, ipr2ph, di-iso-propylphosphine, di-iso-propyl phosphine, di propan-2-yl phosphane | |
WDIIYWASEVHBBT-UHFFFAOYSA-N | |
di(propan-2-yl)phosphane | |
536496 | |
9 to 11% (Total base) |
20491-53-6, 110-54-3 | |
0.6700g/mL | |
Glass bottle | |
[(CH3)2CH]2PH | |
0.67 | |
Solubility in water: insoluble | |
CC(C)PC(C)C | |
118.16 | |
118.16 | |
Liquid |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May be fatal if swallowed and enters airways. Causes severe skin burns and eye damage. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
GHS Signal Word: Danger
- Diisopropylphosphine, 10 wt.% solution in hexanes
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H361f-Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P331-NON provocare il vomito.