Learn More
Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022274
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
1830-54-2
C7H10O5
174.15
MFCD00008462
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
74591
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
1830-54-2
C7H10O5
174.15
MFCD00008462
RNJOKCPFLQMDEC-UHFFFAOYSA-N
dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate, dimethyl 3-oxoglutarate, 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate, pentanedioic acid, 3-oxo-, dimethyl ester, dimethyl acetonedicarboxylate, acetone dicarboxylic acid, dimethyl ester, glutaric acid, 3-oxo-, dimethyl ester, pentanedioic acid, 3-oxo-, 1,5-dimethyl ester, dimethyl 3-oxopentane-1,5-dioate
74591
COC(=O)CC(=O)CC(=O)OC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
Punto di fusione 16°C to 17°C
Densità 1.185
Punti di ebollizione 237°C to 241°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Ester-like
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 25 g
Beilstein 1366042
IUPAC Name 1,5-dimethyl 3-oxopentanedioate
Peso formulazione 174.16
Percent Purity 97%