Learn More
Dimethyl sulfoxide, CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
1L
2.50L
2L
500mL
pezzi 4
pezzi 6
Descrizione
- Per HPLC, spettrofotometria e analisi ambientale
- Testato per idoneità HPLC tramite analisi del gradiente e spettroscopia UV-VIS
- Basso profilo di impurità UV
- Linea di base LC con gradiente di impurità basso
- Livelli molto bassi di impurità non volatili
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethyl sulfoxide |
| Punto di fusione | 16°C to 19°C |
| Nota nome | for HPLC |
| Densità | 1.10g/mL |
| Punti di ebollizione | 189°C |
| Quantità | 100 mL |
| Indice di rifrazione | n20/D 1.479 |
| Formula lineare | (CH3)2SO |
| Pressione del vapore | 0.42mmHg (20°C) |
| Beilstein | 506008 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dimethyl sulfoxide