Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10305800 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in HDPE
Plastic Container
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
Codice prodotto. 10305800
Marca: Fisher Chemical D/4120/21
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C2H6OS, CAS Number-67-68-5, demsodrox, methyl sulfoxide, dimexide, methane, sulfinylbis, dimethyl sulfoxide, dmso, demavet, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, demasorb, 500mL, 189 deg.C, CHEBI:28262, Colorless, 78.13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethane, 18.4 deg.C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Punto di fusione 18.4°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 5 L
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Viscosità 1.98 mPaS at 25°C
Peso formulazione 78.13g/mol