Learn More
Dimethyl sulfoxide, Reagent Grade, Honeywell
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
1 L
2.5 L
1 gA
4 L
5 L
25 L
230 kg
Specifica
Materiale o nome chimico | Dimethyl sulfoxide |
Densità | 1.10g/mL |
Quantità | 500 mL |
Limite di esplosione | 42%, 63°F |
Punto d'infiammabilità | 87°C (188.6°F) |
Punto di combustione | 573°F |
Formula lineare | (CH3)2SO |
Pressione del vapore | 0.42 mmHg (20°C) |
Beilstein | 506008 |
IUPAC Name | methylsulfinylmethane |