Learn More
Dimethylaluminium chloride, 0.9M solution in heptane, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acido di Lewis
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dimethylaluminium chloride |
| Nota nome | 0.9M Solution in Heptane |
| Colore | Colorless to Gray |
| Densità | 0.7110g/mL |
| Punto d'infiammabilità | −4°C |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass bottle |
| Formula molecolare | C2H6AlCl |
| Quantità | 100 mL |
| Indice di Merck | 15, 3249 |
| Gravità specifica | 0.711 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Dimethylaluminium chloride, 0.9M solution in heptane
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P331-NON provocare il vomito.