Learn More
Dimethylglyoxime, 99+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
39.30€ - 1100.00€
Identificatori chimici
CAS | 95-45-4 |
---|---|
Formula molecolare | C4H8N2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 116.12 |
Numero MDL | MFCD00002117 |
InChI Key | JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N |
Sinonimo | biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky |
PubChem CID | 5356010 |
SMILES | C\C(=N/O)\C(\C)=N\O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10615491
|
Thermo Scientific Acros
408330250 |
25 g | Plastic bottle |
39.30€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10625491
|
Thermo Scientific Acros
408331000 |
100 g | Plastic bottle |
98.10€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10015700
|
Thermo Scientific Acros
408335000 |
500 g | Plastic bottle |
304.00€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10751544
|
Thermo Scientific Acros
408330025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
1100.00€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
95-45-4 | |
116.12 | |
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N | |
5356010 |
C4H8N2O2 | |
MFCD00002117 | |
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky | |
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O |
Specifica
Dimethylglyoxime | |
239.0°C to 242.0°C | |
0.05% max. | |
99+% | |
CH3C(=NOH)C(=NOH)CH3 | |
01, 772 | |
biacetyl dioxime, dimethylglyoxime, diacetyldioxime, 2,3-butanedione dioxime, diacetyl dioxime, 2,3-diisonitrosobutane, biacetyl, dioxime, chugaev's reagent, nsc 9, unii-2971mft1ky | |
>70°C | |
C\C(=N/O)\C(\C)=N\O | |
116.12 | |
116.12 | |
ACS Reagent | |
Crystalline Powder |
95-45-4 | |
White | |
Authentic | |
C4H8N2O2 | |
MFCD00002117 | |
15, 3270 | |
Solubility in water: 0,6g/L 20°C. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,pyridine and acetone,slightly soluble in benzene | |
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N | |
N-[(2Z)-3-nitrosobut-2-en-2-yl]hydroxylamine | |
5356010 | |
99+% | |
0.02% max. (in ethanol) |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable solid.
Toxic if swallowed.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Immediate
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-420-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EK2975000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dimethylglyoxime
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
RUO – Research Use Only