Learn More
Dimethyltin dichloride, 98%
Codice prodotto. p-7023775
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11443238
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17661.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 753-73-1 | C2H6Cl2Sn | 219.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 753-73-1
Formula molecolare C2H6Cl2Sn
Molecular Weight (g/mol) 219.68
Numero MDL MFCD00000517
InChI Key PKKGKUDPKRTKLJ-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo dimethyltin dichloride, dimethyldichlorotin, stannane, dichlorodimethyl, dichlorodimethyltin, dimethyltindichloride, dimethyldichlorostannane, dichloro dimethyl stannane, tin, dimethyl-, dichloride, cotin 210, dichlorid dimethylcinicity
PubChem CID 12955
IUPAC Name dichloro(dimethyl)stannane
SMILES C[Sn](C)(Cl)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Dimethyltin dichloride
Punto di fusione 104°C to 108°C
Punti di ebollizione 188°C to 190°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3146
Beilstein 3660508
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 219.69
Percent Purity 98%