Learn More
Dimidium bromide, 98%
Codice prodotto. 10174790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10174790
Marca: Thermo Scientific Acros 215342500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 518-67-2 | C20H18BrN3 | 380.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 518-67-2
Formula molecolare C20H18BrN3
Molecular Weight (g/mol) 380.29
Numero MDL MFCD00011757
InChI Key MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimidium bromide, trypadine, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide, phenanthridinium 1553, phenanthridinium compound 1553, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenyl-, bromide, 2,7-diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide, phenanthridium 1553
PubChem CID 68207
IUPAC Name 5-methyl-6-phenylphenanthridin-5-ium-3,8-diamine;bromide
SMILES [Br-].C[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C2=CC(N)=CC=C2C2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Dimidium bromide
Nota nome 98%
Punto di fusione 230°C
Colore Purple to Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 22, IV, 5515
Indice di Merck 09, 3257
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 380.28
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder