Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Dimroth Condensers For Extractors
Dimroth condensers for extractors, for condensing vapours
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05246007
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- With NS cone
- Water connection: glass olives
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
Cooling Surface - 680 cm² | |
Extractors 300 - 500 mL | |
NS 60/46 |
Condensing vapours | |
1 | |
DURAN™ Tubing |