Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits
Use Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits offered in polystyrene, glass or polypropylene, with caps and split septa.
205.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) AS-AP Autosampler
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Description Materiale Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Description Materiale Include Prezzo Quantità e disponibilità  
11371743
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
055058
Polystyrene Caps and Split Septa
205.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 24-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Dionex™ AS-AP Autosampler Vial Kits offered in polystyrene, glass or polypropylene, with caps and split septa.
Septa included are blue.
Specifica
Specifica
AS-AP Autosampler