Learn More
Thermo Scientific™ Tubo in silice fusa Dionex™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Lunghezza (sistema metrico):
2.5 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LC-Packings Ultimate Capillary/Nano HPLC |
| Materiale | Fused Silica |
| Tipo | Capillary Tubing |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 m |
| Diametro (sistema metrico) interno | 10 μm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 375 μm |