Learn More
Thermo Scientific™ Tubo in silice fusa Dionex™
Codice prodotto. p-4529055 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
10 μm
20 μm
25 μm
30 μm
50 μm
75 μm
100 μm
150 μm
200 μm
Lunghezza (sistema metrico):
2.5 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11322123
Marca: Thermo Scientific™ 160475
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
Thermo Scientific™ Fused Silica Tubing provides excellent chemical durability and inertness.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Impaccamenti LC Ultimate Capillary/nano HPLC
Materiale Silice fusa
Tipo Tubi capillari
Lunghezza (sistema metrico) 5 m
Diametro (sistema metrico) interno 20 μm
Diametro (sistema metrico) esterno 280 μm
Product Line nanoLC