Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ MAbPac™SCX-10 Ion Exchange Columns
For the high-resolution separation and analysis of monoclonal antibody variants
3799.59€ - 3990.00€
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15530244
|
Thermo Scientific™
088783 |
Length: 250mm; ID: 4mm; 3 Lot of Resin |
3799.59€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15520244
|
Thermo Scientific™
088782 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
Descrizione
- Unequalled high-resolution separations
- Exceptionally high efficiency
- Highest resolution of monoclonal antibody variants
- Unmatched column-to-column and lot-to-lot reproducibility
- Hydrophobic interactions eliminated
- Excellent for stability testing
Specifica
Bio-LC |