Learn More
Thermo Scientific™ Dionex™ PEEK Sleeves
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Sleeves are precision cut and polished.
30.74€ - 92.36€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Diametro (sistema metrico) esterno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11372133
|
Thermo Scientific™
160492 |
Connections with Fused Silica Tubing | 280 μm | N/A | |||||
11382133
|
Thermo Scientific™
160493 |
Connections with Fused Silica Tubing | 30 μm | N/A | |||||
11382163
|
Thermo Scientific™
161405 |
Connections with Microtight Union | 360 μm |
90.81€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 21-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11352173
|
Thermo Scientific™
161498 |
Connections with Microtight Union | 280 μm |
92.36€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Thermo Scientific™ Dionex PEEK Sleeves are precision cut and polished.
Specifica
nanoLC | |
Tubing Sleeve |