Learn More
Justrite™ Dip Tanks
140.00€ - 145.00€
Specifica
Tipo | Dip Tank |
---|---|
Materiale | Steel |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Cleaning Parts |
N. per confezione | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11953639
|
Justrite™
27612 |
254 mm |
145.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11994318
|
Justrite™
27611 |
140 mm |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Dip Tank | |
Steel | |
Cleaning Parts | |
1 Each |