missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dipentene, tech., Thermo Scientific Chemicals

Codice prodotto. p-7059959
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Dimensione della confezione:
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15422457

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045805.AK

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Dipentene is a monoterpene olefin having potential applications in polymer and fuel chemistry. It is also widely used as flavoring and fragrance agent. It is a promising green solvent.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 138-86-3
Formula molecolare C10H16
Molecular Weight (g/mol) 136.24
Numero MDL MFCD00062992
InChI Key XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dipentene, limonene, cinene, cajeputene, dl-limonene, kautschin, p-mentha-1,8-diene, dipenten, polylimonene, eulimen
PubChem CID 22311
ChEBI CHEBI:15384
SMILES CC(=C)C1CCC(C)=CC1

Specifica

Materiale o nome chimico Dipentene
Densità 0.85 g/mL
Punti di ebollizione 170°C to 180°C
Punto d'infiammabilità 43°C (109°F)
Formula lineare CH3C6H8C(CH3)=CH2
Indice di rifrazione 1.474
Quantità 250 mL
Numero UN UN2052
Beilstein 3587825
Indice di Merck 14,5493
Informazioni di solubilità Soluble in ether (miscible) and ethanol (miscible). Insoluble in water.
IUPAC Name 1-methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohexene
Peso formulazione 136.24
Grado Caratteristiche
Forma fisica Liquid
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

RUO – Research Use Only

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato