Learn More
Diphenyltin sulfide, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11394547
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11394547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039614.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20332-10-9
Formula molecolare C12H10SSn
Molecular Weight (g/mol) 304.982
Numero MDL MFCD00058856
InChI Key CYXRBVIJBDYNQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenyltin sulfide, diphenylthioxostannane, diphenylstannanethione, diphenyl tin sulfide, diphenyl thioxo stannane, ph2sns, acmc-209ums, diphenyl sulfanylidene tin
PubChem CID 88492
IUPAC Name diphenyl(sulfanylidene)tin
SMILES C1=CC=C(C=C1)[Sn](=S)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenyltin sulfide
Quantità 5 g
Numero UN UN3146
Peso formulazione 304.97
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder