Learn More
Diphenylzinc, 98+%
Codice prodotto. p-7080388
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11319129
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087908.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1078-58-6 | C12H10Zn | 219.59 g/mol
Diphenylzinc is used as the synthetic equivalent of ph- synthon. It is also useful in a Michael 1,4-addition reactions. It is used as a catalyst for propylene oxide polymerization in benzene medium. Further, it is a reactive coupling compound in Negishi cross-coupling reactions. In addition to this, it utilized in the preparation of arylcopper, arylsilver and arylgold compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1078-58-6
Formula molecolare C12H10Zn
Molecular Weight (g/mol) 219.59
Numero MDL MFCD00014071
InChI Key BUNROVZNGITPIX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo diphenylzinc, zinc, diphenyl, mkrvhlwavkjbfn-uhfffaoysa-n, diphenyl zinc, diphenylzink, znph2
PubChem CID 517896
IUPAC Name zinc;benzene
SMILES [Zn++].C1=CC=[C-]C=C1.C1=CC=[C-]C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Diphenylzinc
Punto di fusione 107°C
Punti di ebollizione 280°C to 285°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3181
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in most organic solvents.
Peso formulazione 219.58
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Crystalline