Learn More
Dipropylene glycol monobutyl ether
Codice prodotto. 17241302 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
10 L
Dimensione della confezione:
10L
1L
2.50L
Codice prodotto. 17241302
Marca: Thermo Scientific Acros 467260010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 29911-28-2 | C10H22O3 | 190.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 29911-28-2
Formula molecolare C10H22O3
Molecular Weight (g/mol) 190.28
InChI Key CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYNA-N
IUPAC Name 1-[(1-butoxypropan-2-yl)oxy]propan-2-ol
SMILES CCCCOCC(C)OCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Dipropylene glycol monobutyl ether
Punto di fusione -75.0°C
Densità 0.9100 g/mL
Punti di ebollizione 230.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Quantità 1 L
Gravità specifica 0.91
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 40-45 g/L (25°C).
Viscosità 4.35 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 190.28