Learn More
Disodium hydrogen phosphate, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Click to view available options
1 kg
Specifica
Punto di fusione | 250°C |
CAS | 7558-79-4 |
pH | 8.7 to 9.3 (5% Solution at 25°C) |
Quantità | 1 kg |
Intervallo percentuale saggio | min. 99.0% |
Formula molecolare | HNa2O4P |
Numero MDL | MFCD00003496 |
InChI Key | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
IUPAC Name | disodium hydrogen phosphate |