Learn More
Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10793811
Click to view available options
1 kg
Laboratory Reagent
Specifica
Punto di fusione 35°C
CAS 10039-32-4
pH 8.7 to 9.3 (5% Solution at 25°C)
Quantità 1 kg
Intervallo percentuale saggio 98.0 to 101.0%
Formula molecolare H25Na2O16P
Numero MDL MFCD00149181
InChI Key DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name disodium dodecahydrate hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 358.14
Densità 1.52 g/cm³ (20°C)