Learn More
Uvex™ Dispenser blue/clear for Uvex disposable ear plugs Uvex
Marca: Uvex™ 2112000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Specifica
Regular | |
No | |
Dispenser | |
Yes | |
Plastic | |
Wall Mountable |
na | |
Oval | |
Reusable | |
No | |
one2click Dispenser | |
No |