Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Facial Tissue Dispenser
Promotes hygiene and helps control costs. Facial Tissue Dispenser improves staff and customer comfort and care.
Marca:  Kimberly-Clark Professional™ 7820
33.61 EUR valido fino al 2025-01-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12691336
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Quick-fill, hassle-free maintenance
  • Wall-mounted
  • Chromed metallic silver finish
  • Ideal for dispensing facial tissues in office areas and hotel washrooms that maintain a luxury image
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Facial Tissue Dispenser
2.4 in.
11 in.
10.6 in.
5.7 in.
Facial Tissue
Freestanding
Top Loading
Silver
6 cm
28.2 cm
26.9 cm
14.5 cm
Plastic
1
1 Ea.