Learn More
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica
GREENER_CHOICE
Gli erogatori analogici per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a 'pistone flessibile', senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
Marca:  BRAND™ 4600140
349.99 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15418053
  • 438.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Explore more special offers
Add to basket
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale d'uso
Description
Description
  • Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
  • Nuovo sistema di valvole che non richiede anelli di tenuta supplementari, semplifica la pulizia e le preparazioni per autoclavaggio
  • Facile adescamento grazie ai canali di flusso ottimizzati
  • Forza di erogazione ridotta, in particolare con strumenti per grandi volumi
  • Impostazione sicura del volume con rotaia a smerlo interno (strumenti con regolazione analogica)
  • Tappo a vite a perno che non interferisce con l'erogazione
  • Facile da calibrare e regolare in conformità alle linee guida GLP
  • Facile da smontare per la pulizia
  • Valvola di riempimento e scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (che si blocca quando il tubo di scarico non è assemblato)
  • Blocco valvola ruotabile a 360° che consente di rivolgere l'etichetta del flacone verso l'utente
  • Tubo per riempimento telescopico regolabile facilmente per flaconi di formati diversi
  • Marcatura DE-M
Warranty
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
0.5% (50 μl)
A 121 °C
Rosso
Da 1 a 10 ml
Applicazioni: erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici
Erogatore
ISO 9001
Senza valvola di ricircolo
Analogico
0.2 ml
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Teaser
  • Brand Dispensette S Startup
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica > Without recirculation valve; Volume: 1-10mL