Learn More
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica
GREENER_CHOICE
Gli erogatori analogici per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a 'pistone flessibile', senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
Marca:  BRAND™ 4600131
403.49 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15429032
  • 512.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale d'uso
Descrizione
Descrizione
  • Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
  • Nuovo sistema di valvole che non richiede anelli di tenuta supplementari, semplifica la pulizia e le preparazioni per autoclavaggio
  • Facile adescamento grazie ai canali di flusso ottimizzati
  • Forza di erogazione ridotta, in particolare con strumenti per grandi volumi
  • Impostazione sicura del volume con rotaia a smerlo interno (strumenti con regolazione analogica)
  • Tappo a vite a perno che non interferisce con l'erogazione
  • Facile da calibrare e regolare in conformità alle linee guida GLP
  • Facile da smontare per la pulizia
  • Valvola di riempimento e scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (che si blocca quando il tubo di scarico non è assemblato)
  • Blocco valvola ruotabile a 360° che consente di rivolgere l'etichetta del flacone verso l'utente
  • Tubo per riempimento telescopico regolabile facilmente per flaconi di formati diversi
  • Marcatura DE-M
Servizi
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.5% (25 μl)
A 121 °C
Rosso
Da 0.5 a 5 ml
Applicazioni: erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici
Erogatore
ISO 9001
Con valvola di ricircolo
Analogico
0.1 ml
Videos
  • Brand Dispensette S Accessories
    Brand Dispensette S Accessories
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:52
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:52
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Accessories
  • Brand Dispensette S Cleaning
    Brand Dispensette S Cleaning
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 4:33
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 4:33
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Cleaning
  • Brand Dispensette S Teaser
    Brand Dispensette S Teaser
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:34
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:34
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Teaser
  • Brand Dispensette S Startup
    Brand Dispensette S Startup
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 2:19
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 2:19
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Brand Dispensette S Startup
Titolo del prodotto
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica > With recirculation valve; Volume: 0.5-5mL