Learn More
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15444952 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 0.1 a 1 ml
Da 0.2 a 2 ml
Da 0.5 a 5 ml
Da 1 a 10 ml
Da 10 a 100 ml
Da 2.5 a 25 ml
Da 5 a 50 ml
Accuracy:
0.5% (10 μl)
0.5% (125 μl)
0.5% (250 μl)
0.5% (25 μl)
0.5% (500 μl)
0.5% (50 μl)
0.6% (6 μl)
Include:
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 32-33, GL38, S40)
Incrementi:
0.02 ml
0.05 ml
0.1 ml
0.2 ml
0.5 ml
1.0 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15444952
Marca: BRAND™ 4600141
Edge
Includes
Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale d'uso
Gli erogatori analogici per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a 'pistone flessibile', senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
  • Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
  • Nuovo sistema di valvole che non richiede anelli di tenuta supplementari, semplifica la pulizia e le preparazioni per autoclavaggio
  • Facile adescamento grazie ai canali di flusso ottimizzati
  • Forza di erogazione ridotta, in particolare con strumenti per grandi volumi
  • Impostazione sicura del volume con rotaia a smerlo interno (strumenti con regolazione analogica)
  • Tappo a vite a perno che non interferisce con l'erogazione
  • Facile da calibrare e regolare in conformità alle linee guida GLP
  • Facile da smontare per la pulizia
  • Valvola di riempimento e scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (che si blocca quando il tubo di scarico non è assemblato)
  • Blocco valvola ruotabile a 360° che consente di rivolgere l'etichetta del flacone verso l'utente
  • Tubo per riempimento telescopico regolabile facilmente per flaconi di formati diversi
  • Marcatura DE-M
Warranty
Un anno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy 0.5% (50 μl)
Angolo 90°
Product Type Erogatore
Autoclavabile A 121 °C
Certificazione/Conformità ISO 9001
Colore Rosso
Densità Up to 2.2 g/cm3
Descrizione Con valvola di ricircolo
Canali 1
Materiale Borosilicate Glass, Ceramic, ETFE, PFA, PTFE
Volume (sistema metrico) Da 1 a 10 ml
Display Analogico
Da utilizzare con (applicazione) Applicazioni: erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici
Include Dispensette S bottle-top dispenser,a GL 45 threaded bottle adapter, DE-M marking, performance certificate, telescoping filling tube, recirculation valve with an optional recirculation tube, a mounting tool, and polypropylene adapters (GL 24-25, GL 28/S28, GL 32-33, GL38, S40)
Incrementi 0.2 ml
Precisione 0.1% (10 μL)
Temperatura (sistema imperiale) 59°F to 104°F
Temperatura (sistema metrico) 15°C to 40°C
Pressione del vapore Up to 600 mbar
Valori nominali della viscosità Up to 500 mm 2/s
Warranty 2 Year