Learn More
BRAND™ Erogatori per bottiglie Dispensette™ S con regolazione analogica
Gli erogatori analogici per flaconi Dispensette™ S dispongono di un design a 'pistone flessibile', senza parti soggette a usura, che richiede una ridotta forza di azionamento. I canali di flusso ottimizzati rendono l'erogazione e l'adescamento ancora più semplici, in particolare nel caso di strumenti con grandi volumi. Per applicazioni di erogazione generiche.
Marca: BRAND™ 4600101
433.65 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21800" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Includes: Tubo di scarico, strumento di montaggio/calibrazione valvola, adattatori in polipropilene, tubo di riempimento telescopico, tubo di ricircolo (opzionale), certificato di prestazioni, manuale d'uso
Descrizione
- Nuovo tubo di scarico, con o senza valvola di ricircolo
- Nuovo sistema di valvole che non richiede anelli di tenuta supplementari, semplifica la pulizia e le preparazioni per autoclavaggio
- Facile adescamento grazie ai canali di flusso ottimizzati
- Forza di erogazione ridotta, in particolare con strumenti per grandi volumi
- Impostazione sicura del volume con rotaia a smerlo interno (strumenti con regolazione analogica)
- Tappo a vite a perno che non interferisce con l'erogazione
- Facile da calibrare e regolare in conformità alle linee guida GLP
- Facile da smontare per la pulizia
- Valvola di riempimento e scarico sostituibile con bulbo di sicurezza (che si blocca quando il tubo di scarico non è assemblato)
- Blocco valvola ruotabile a 360° che consente di rivolgere l'etichetta del flacone verso l'utente
- Tubo per riempimento telescopico regolabile facilmente per flaconi di formati diversi
- Marcatura DE-M
Servizi
Un anno
Specifica
0.6% (6 μl) | |
A 121 °C | |
Rosso | |
Da 0.1 a 1 ml | |
Applicazioni: erogazione di reagenti aggressivi, inclusi basi e acidi concentrati quali H3PO4, H2SO4 (ad eccezione di HCl, HNO3 e HF), soluzioni saline e molti solventi organici |
Erogatore | |
ISO 9001 | |
Con valvola di ricircolo | |
Analogico | |
0.02 ml |