Learn More
Gilson DISPENSMAN™ Bottle-top Dispenser
Codice prodotto. 17770938 Sfoglia Tutto Gilson Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17770938
Marca: Gilson F110104
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this bottle-top dispenser for convenient, safe, and precise delivery of common laboratory solutions and solvents.
  • Accurate and reproducible dispensing: Quickly and easily dispense just the liquid needed with a precise volume setting. The built-in recalibration mechanism ensures reproducibility.
  • Safe and easy to use: keep your bench and other devices safe with the anti-drip system and the return of liquid into the bottle after use. The sliding volume adjuster enables simple one-hand operation and volume adjustment.
  • Flexible
  • Adaptable to every type of liquid with an easy calibration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Accuracy ±0.15
Angolo 90°
Product Type Bottletop Dispenser
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità ISO 8655-5
Colore White, Blue
Densità 2.2 g/cm³
Canali 1
Materiale Polypropylene, ETFE, PTFE, FEP, Glass
Volume (sistema metrico) 25 mL
Display None
Da utilizzare con (applicazione) Dispensing bottled liquids
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bottled Liquids
Include Dispenser
Incrementi 0.5 mL
Pressione max 600 mbar
Modello Dispensman
Tipo di collo Straight
Precisione ≤0.025
Quantità 1
Riproducibilità Yes
Forma Bar with Nozzle
Sterilità Non-sterile
Temperatura (sistema imperiale) <59°F and >104°F
Temperatura (sistema metrico) <15°C and >40°C
Valori nominali della viscosità 500 mm²/s max
Volume serbatoio (sistema imperiale) 0.85 oz.
Warranty 1 Year
Altezza (sistema imperiale) 8 in.
Altezza (sistema metrico) 20 cm
N. per confezione 1