Learn More
VELP Scientifica™ Utensile di dispersione
Utensile di dispersione adatto a emulsioni e sospensioni, che richiedono un'elevata finezza finale.
918.00€ - 1170.00€
Specifica
Product Type Dispersing Tool
Autoclavabile Autoclavable
Materiale della lama Stainless Steel
Visualizza altre specifiche
Prodotti 9
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume campione (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Volume campione (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
17861187
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000464
Dispersing Tool 50 to 2000 mL
928.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17891177
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000478
Multi-use Dispersing Tool 50 to 2000 mL
918.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17881177
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000462
Fibrous Sample Disperser 50 to 2000 mL
928.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17821187
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000479
High Volume Disperser 100 to 2500 mL
1150.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17811187
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000480
High Peripheral Speed Disperser 100 to 2500 mL
1170.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17801187
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000473
Organic Tissue Disperser 0.2 to 50 mL
1120.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17871187
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000469
Dispersing Tool 100 to 2500 mL
1170.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17841187
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000472
Solid-in-liquid Dispersing Tool 1000 to 4000 mL
1120.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17851187
Vedere i documenti
VELP Scientifica™
A00000463
Emulsifying Disperser Tool 50 to 2000 mL
1120.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 09-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
CAMPIONI E APPLICAZIONI
  • Preparazione di miscele schiumose (gelato, burro, margarina, glasse), creme spalmabili   
  • Preparazione  di rivestimenti per compresse
  • Preparazione di unguenti e creme farmaceutiche
  • Preparazione di prodotti cosmetici (balsamo labbra, sapone, shampoo, balsamo, creme, rossetti, mascara)
  • Preparazione di pigmenti, inchiostri, vernici
  • Preparazione di biodiesel e dispersione di derivati del petrolio (es. asfalto)
Specifica
Specifica
Dispersing Tool
Autoclavable
Stainless Steel