Learn More
Buerkle™ DispoPipette Disposable Sampler
Samples low viscosity media. The Buerkle™ DispoPipette Disposable Sampler can be used to obtain either an all-layer sample or a target point sample. Available in sterile and non-sterile varieties.
123.00€ - 147.00€
Specifica
Product Type | Sampler |
---|---|
Materiale | HDPE |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Capacità (sistema imperiale) | 3.38 oz. |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15521741
|
Buerkle™
5393-5500 |
Non-sterile |
123.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15482985
|
Buerkle™
5393-5501 |
Sterile |
147.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Intended for sampling of low viscosity media
- All-layer samples can be obtained when the DispoPipette is inserted into a liquid while opened
- Target point samples are obtained by inserting while closed and opening the DispoPipette at the sampling point
- Two opening sizes (2.5 and 5.5mm) for different viscosities
- Clean room manufactured
- Sterile varieties are sterilized by gamma rays
Specifica
Sampler | |
Not Autoclavable | |
100 mL | |
21 mm |
HDPE | |
3.38 oz. | |
Single-use | |
500 mm |