Learn More
Epredia™ Disposable Base Molds
Use Epredia™ Disposable Base Molds with all standard-size cassettes.
Marca:  Epredia™ 58949
Codice prodotto. 12580107
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Cleaning associated with metal molds is not required
  • Transparency facilitates tissue orientation
Ordering Information:
  • Sold in cases of four boxes.
Specifica
Specifica
Base Mold
Plastic
7 x 7 mm
Single-use