Learn More
Epredia™ Disposable Blade Carriers
Lame a profilo alto e basso per l'uso con il sistema di fissaggio rapido del portalama monouso Epredia™.
Marca: Epredia™ 705800
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Lame a profilo alto e basso per l'uso con il sistema di fissaggio rapido del portalama monouso Thermo Scientific™. I modelli aggiornati (a corsa lunga e con 2 guide) includono una regolazione dell'angolo rimovibile e leve di serraggio della lama.
Disposable Blade Carriers- Blade angle and blade adjustment levers are removable to help protect user settings (Version 2 and 3 units only)
- Concentric lever locks onto the dovetail to help reduce accidental movement of the holder (Version 2 and 3 units only)
- Quick clamp system for high- and low-profile blades
- Adjustable clearance angle
- Moveable knife guard covers the blade entirely in any position
- Knife carrier base included
Specifica
Blade carrier E | |
Blade Carrier E | |
HM 310, HM 315 and HM 325 |