Learn More
Buerkle™ Disposable Funnel for Liquids, LaboPlast™/SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17560846 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Materiale:
Bio-PE
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 17560846
Marca: Buerkle™ 53790040
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The Disposable Funnel for Liquids, LaboPlast™/SteriPlast™ for reliable filling of liquids, is ideal for filling bottles and other containers with a narrow filler opening.
  • For easy and reliable filling or filtering
  • Suitable for use in laboratories and clean rooms or for sampling
  • Cleanroom manufactured (Class 7)
  • Individually packaged and optionally sterilized
  • Complies with EU food requirements and FDA regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 100 mm
Diametro (sistema metrico) gambo 10 mm
Materiale Bio-PE
Altezza (sistema metrico) 149 mm
Colore White
Da utilizzare con (applicazione) Filling of Liquids
Sterilità Non-sterile
Product Type Filling Funnel (Liquid)