Learn More
Buerkle™ Disposable Funnel for Liquids, LaboPlast™/SteriPlast™
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
White
Materiale:
Bio-PE
Polystyrene
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- For easy and reliable filling or filtering
- Suitable for use in laboratories and clean rooms or for sampling
- Cleanroom manufactured (Class 7)
- Individually packaged and optionally sterilized
- Complies with EU food requirements and FDA regulations
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 100 mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 25 mm |
| Materiale | Bio-PE |
| Altezza (sistema metrico) | 149 mm |
| Colore | White |
| Da utilizzare con (applicazione) | Transferring Powders, Granulates and Suspensions |
| Sterilità | Sterile |
| Product Type | Filling Funnel (Liquid) |