Learn More
Copan Italia™ Ansa di inoculazione monouso
Codice prodotto. 11756538
Click to view available options
Colore:
Azzurro
Blu scuro
Quantità:
1000/conf.
2000/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
pezzi 4000
pezzi 500
Codice prodotto. 11756538
Marca: Copan Italia™ 179CS10
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Copan Italia™ Disposable Inoculation Loops for research and laboratory needs. The versatile inoculation loop is made of rigid plastic, and is calibrated and sterile.
  • Sterile
  • Calibrated
  • Rigid plastic
Specifica
Monouso
Materiale Plastica rigida
Sterilità Sterile
Colore Azzurro
Product Type Inoculating Loop
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per uso in laboratorio e ricerca
Quantità 2000/Pk.
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory and Research use