Learn More
Thermo Scientific™ Disposable IR Cards, 5x10cm, KCl window, 9.5mm aperture
Codice prodotto. 15406575
Click to view available options
Quantità:
25 Pk.
5 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 15406575
Marca: Thermo Scientific™ 043934.KJ
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provide a conveniently mounted, non-absorbing substrate for qualitative infrared analysis.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Size: 5 x 10cm
  • KCl window
  • 9.5mm aperture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Disposable IR Cards
Quantità 5 Pk.