Learn More
Guanti monouso in nitrile
Click to view available options
Size:
S
M
L
XL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Guanti monouso in nitrile blu
- DPI Categoria III
- Per generale protezione nei laboratorio e in ambienti lavorativi in generale
- Prodotti a norma EN 455 e AQL 1.5
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Tipo B
- Non talcati e senza lattice
- Non sterili
- Ambidestri per risultare facilmente e rapidamente infilabili
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | DPI Cat. III; marcatura CE; EN 455; EEC 2016/425; EN ISO 374-5:2016; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B; AQL 1.5 |
| Colore | Blu |
| Monouso | Sí |
| Latex Free | Sì |
| Materiale | Nitrile |
| Size | XL |
| Spessore (sistema metrico) | Dita: 0,10 ±0,03 mm; Palmo: 0,08 ±0,03 mm; Polsino: 0,07 ±0,03 mm |
| Quantità | 100 guanti/conf. |
| Forza di trazione | >14 MPa (tasso di allungamento a rottura >500%) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 24 cm |