Learn More
Fisherbrand™ Disposable PES Filter Units
Increase cell culture sample protection with Fisherbrand sterile disposable vacuum filter units with PES membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
Marca: Fisherbrand™
66.12 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21836" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.71000kg
Includes: Tappo a vite sterile per flacone confezionato singolarmente
Descrizione
Increase cell culture sample protection with Fisherbrand sterile disposable vacuum filter units with PES membranes. The polyethersulfone (PES) membranes have low extractables and low protein binding for use in sterile filtration and clarification of cell culture media and serum.
- Membrana in PES a basso assorbimento proteico per garantire l'equilibrio delle proteine
- Membrana in PES con un basso livello di estraibili per mantenere la purezza del terreno
- La camera superiore delle unità filtranti è chiaramente contrassegnata con le dimensioni dei pori, il tipo di membrana, il numero di catalogo, il numero di lotto e la data di scadenza
- Apirogene e non citotossiche
- Gamma radiation-sterilized and individually bagged for a 5-year sterile shelf life
- µ
- µ
Certifications
Prodotto apirogeno in base allo standard USP, non citotossico da lotto a lotto, sterilizzazione da lotto a lotto
Specifica
Low binding | |
Single-use | |
PES | |
Sterile | |
Filter Unit | |
50 mm |
Non-pyrogenic per USP Standard Lot-to-Lot | |
PES | |
0.20 μm | |
Sterile Filtration of media and serum | |
150 mL |