Learn More
Coprimaniche monouso in polietilene
Click to view available options
Non-sterile
Descrizione
- Tessuto HDPE
- Spessore: 18 μm
- Peso: 3 g/pz.
- Blu
- DPI di categoria I
- Non sterile
- Polsino e gomito elasticizzati
Specifica
Specifica
Size | Universale |
Struttura | Polsino e gomito elasticizzati |
Materiale | Polietilene |
Colore | Blu |
Sterilità | Non sterile |
Stile polso | Elasticizzato |
Spessore | 18 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Proteggono da schizzi in ambienti industriali, di produzione e sanitari |
Certificazione/Conformità | DPI di categoria I |
Dimensioni (L x P) | 40 cm x 22 cm ± 2 |