Learn More
Kartell™ Bicchieri per campione in polistirene Technicon™ Beckman™ Konelab™
In polistirene trasparente per garantire la massima visibilità. Le coppette portacampioni Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ vengono utilizzati per l'analisi dei campioni.
Marca: Kartell™ 02501004
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.79200kg
Descrizione
Manufactured with crystal clear polystyrene for optimum visibility. Kartell™ Technicon™ Beckman™ Konelab™ Sample Cups are used for specimen analysis.
- A range of crystal clear polystyrene auto analyser cups with conical bases
- For Technicon™, Beckman™, Konelab™
- Supplied without caps
- Graduated
Specifica
Confezione da 1000 | |
Cristallino | |
Polistirene | |
Technicon™, Beckman™, Konelab™ analyzers |
1.5 ml | |
Bicchiere per campioni | |
Sì | |
22.6 |