Learn More
Greiner Bio-One Pipetta sierologica monouso in polistirene
Grazie alla striscia Schellbach verticale colorata, la lettura del volume è notevolmente più facile. Le pipette sierologiche monouso in polistirene Greiner Bio-One™ forniscono una soluzione semplice e affidabile per il trasferimento di volumi misurati di liquido e per l'erogazione di terreni.
159.00€ - 330.00€
Specifica
Descrizione | Shape: Standard |
---|---|
Materiale | Polistirene |
Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni di coltura tissutale |
Graduato | Sì |
Tipo di imballaggio | Incartato singolarmente |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10693981
|
Greiner Bio-One
607180 |
Arancione | 10 mL |
176.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10127000
|
Greiner Bio-One
760180 |
Rosso | 25 mL |
330.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10401003
|
Greiner Bio-One
606180 |
Blu | 5 mL |
159.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10659591
|
Greiner Bio-One
768180 |
Trasparente | 50 mL |
324.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Esente da DNasi, RNasi, DNA umano rilevabile
- Apirogena, non citotossica
- Sterile
- Massima precisione, pipettaggio senza gocce
- Graduazioni chiare e facilmente leggibili
- Unità di pipettaggio disponibili su richiesta
- Codice colore della pipetta secondo gli standard internazionali
- Chiarezza massima dal polistirene a grado elevato
- Numero di lotto e data di scadenza su ciascuna confezione
- Fornita con un materiale di filtraggio fibroso sintetico per la protezione contro la suzione di liquidi nel dispositivo di pipettaggio (eccezione: la pipetta aspirante senza materiale di filtrazione fibrosa)
- Confezione di carta/plastica con linguetta staccabile per pipette confezionate singolarmente con apertura facilitata
Specifica
Shape: Standard | |
Per applicazioni di coltura tissutale | |
Incartato singolarmente | |
Sì |
Polistirene | |
Sì | |
Pipetta sierologica |