Learn More
New Source™ Tuta SMS monouso resistente ai prodotti chimici di Tipo 5/6
Click to view available options
Size:
Large
M
X-Large
XX-Large
XXX-Large
Descrizione
- Conforme a CE Categoria III, tipo 5/6
- Tessuto non tessuto SMS monouso
- Protegge contro i rischi chimici e biologici
Specifica
Specifica
Size | XXX-Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | SMS non tessuto |
Colore | White |
Monouso | Sí |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Stile collo | Hooded |
Tipo di chiusura | Risvolto |
Tipo di giuntura | Stitched |