Learn More
Corning™ Disposable Sterile Bottle-Top Filters with 0.22μm Membrane
Designed for use on glass or polystyrene media bottles with 33 and 45mm neck sizes. Corning™ Disposable Sterile Bottle-Top Filters are ideal for filtration of tissue culture media and components, biological fluids, other solutions.
Marca: Corning™ 431174
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.92600kg
Descrizione
- Three sizes: 150 mL, 500 mL and 1,000 mL.
- Low liquid retention funnel design.
- Available in 33 mm and 45 mm neck sizes to fit most glass and plastic media storage bottles.
- 45 mm neck sizes fit on Corning™ glass 1395 bottles, to be used on 2L and smaller sizes only.
- Prefilters must be ordered separately.
- Individually packaged.
- Sterile.
- Nonpyrogenic.
Specifica
Portagomma | |
Collo bottiglia 4.5 cm | |
PES | |
Sterile | |
Ideale per la filtrazione dei terreni per colture di tessuti e componenti, fluidi biologici e altre soluzioni | |
Filtro a membrana quadrato, imbuto graduato in polistirene trasparente con adattatore per collo in polietilene giallo e adattatore per tubazioni | |
1/Pk. | |
1000 ml |
Sì | |
Polistirene | |
0.22 μm | |
54.5 cm2 | |
No | |
Contenitore da 12 | |
Filtro a vuoto per bottiglie | |
9 cm |